Merck
1268794
USP
Etonogestrel Związek pokrewny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
13-Ethyl-11-methylenegon-4-ene-3,17-dione
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.42
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
etonogestrel
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O=C1C2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4CC3)C(=C)C2)CC1)CC
InChI
1S/C20H26O2/c1-3-20-11-12(2)19-15-7-5-14(21)10-13(15)4-6-16(19)17(20)8-9-18(20)22/h10,15-17,19H,2-9,11H2,1H3/t15-,16-,17-,19+,20?/m0/s1
InChI key
QSUOYDLHCFPVMW-XFAGIWRCSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Etonogestrel Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)