Merck
1286209
USP
Związek pokrewny mafenku A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Formylbenzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.20
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
mafenide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H7NO3S/c8-12(10,11)7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H,(H2,8,10,11)
InChI key
PCPUKVSTMLHXQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Mafenide Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Octan Mafenidu
  • Octan mafenidu do sporządzania roztworu do stosowania miejscowego
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny mafenku A
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)