Przejdź do
1356472
USP
Ketotifen Related Compound G
Synonim(y):
(4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione fumarate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.41
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32150319
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ketotifen
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
135641710443781210229
description
-
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)