Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mg3O8P2 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.93
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
magnesium phosphate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Mg+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Mg.H3O4P.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H3,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-3
InChI key
ZHDVAZVXDZNFPS-UHFFFAOYSA-K
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny fosforanu magnezu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?