Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methyl ricinoleate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O=C(OC)CCCCCCC/C=C\C[C@H](O)CCCCCC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18,20H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m1/s1
InChI key
XKGDWZQXVZSXAO-ADYSOMBNSA-N
General description
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Polyoxyl 35 Castor Oil
- Castor Oil
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description analytical standard | description ≥99% (GC) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade analytical standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| API family methyl ricinoleate | API family - | API family - | API family - |
| agency USP | agency traceable to USP 1437392 | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl ricinoleate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?