Przejdź do
1450415
USP
Naftopidil
Synonim(y):
(4-(2-Methoxyphenyl)-a-[(1-naphthalenyloxy)methyl]-1-piperazineethanol)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.49
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32120505
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
USP Analytical Reference Materials (ARMs)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N15814412881A08120
USP
USP
1450415
Naftopidil
description
-
description
solid
description
-
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
USP Analytical Reference Materials (ARMs)
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
agency
USP
agency
-
agency
USP
agency
USP
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)