Przejdź do
1546853
USP
Tlenek polietylenu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Poly(ethylene glycol), PEG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
polyethylene glycol
mol wt
50,000,00
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
functional group
hydroxyl
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Polyethylene oxide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
189472181994182028
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
average Mv ~5,000,000 (nominal), powder
description
average Mv 200,000 (nominal), powder
description
average Mv 600,000 (nominal), powder
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
battery manufacturing
application(s)
battery manufacturing
format
neat
format
-
format
-
format
-
mol wt
50,000,00
mol wt
average Mv ~5,000,000 (nominal)
mol wt
average Mv 200,000 (nominal)
mol wt
average Mv 600,000 (nominal)
API family
polyethylene glycol
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek polietylenu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
281.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138.6 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)