Merck
1711440
USP
Związek pokrewny werapamilu F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol, Veratryl alcohol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
639388
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
verapamil
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.552 (lit.)
bp
296-297 °C/732 mmHg (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc(CO)cc1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI key
OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Verapamil Related Compound F USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Verapamil Hydrochloride Injection
  • Chlorowodorek werapamilu tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny werapamilu F
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)