Przejdź do
1A02730
USP
21-Desacetyl Deflazacort
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonim(y):
(11β,16β)-11,21-Dihydroxy-2′-methyl-5′H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 21-Desacetyl deflazacort
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H29NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.48
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
6070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
API family
deflazacort
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C23H29NO5/c1-12-24-23(18(28)11-25)19(29-12)9-16-15-5-4-13-8-14(26)6-7-21(13,2)20(15)17(27)10-22(16,23)3/h6-8,15-17,19-20,25,27H,4-5,9-11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1
InChI key
KENSGCYKTRNIST-RVUAFKSESA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
21-Desacetyl Deflazacort jest farmaceutycznym zanieczyszczeniem analitycznym USP (PAI).
USP PAI to linia zanieczyszczeń odpowiednich do celów badawczych i analitycznych, które pomagają zapewnić jakość i bezpieczeństwo leków.
Associated Drug Substance: Deflazacort.
Więcej informacji na temat tego PAI można znaleźć na stronie tutaj.
Application
21-Desacetyl Deflazacort (USP PAI) jest przeznaczony do stosowania w testach analitycznych w celu wykrywania, identyfikacji i pomiaru zanieczyszczeń farmaceutycznych.
Features and Benefits
USP PAI przyspiesza wczesne analityczne prace badawczo-rozwojowe i rozwój procesów. PAI może być wykorzystywany w następujących zastosowaniach:
1. Przeprowadzanie testów analitycznych podczas wczesnych badań wykonalności formulacji.
2. Określanie zanieczyszczeń degradacyjnych powstających podczas badań wytrzymałościowych.
3. Opracowywanie, walidacja i transfer metod analitycznych.
4. Przeprowadzanie badań typu spiking podczas badań i rozwoju procesu w celu wykazania zubożenia po rekrystalizacji.
5. Rejestrowanie czasów retencji i/lub widm
6. Określanie względnych współczynników odpowiedzi.
7. Identyfikacja nieznanych zanieczyszczeń, które powstały w warunkach stabilności ICH.
8. Identyfikacja zanieczyszczeń, które są obecne w leku referencyjnym
9. Badanie i profilowanie zanieczyszczeń niewymienionych w monografiach substancji leczniczych i produktów leczniczych.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11661161A008801048517
Deflazacort United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1166116
Deflazacort
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)