Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3750,00 zł
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical analytical impurity (PAI) | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inosine
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?