Przejdź do
1A12670
USP
3-Phenylpyrazin-2-ol
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonim(y):
3-Phenylpyrazin-2-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O
Masa cząsteczkowa:
172.18
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
powder
shelf life
per USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for research use only and not for use in diagnostic procedures.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ENAH04258596ENAH2C5577E4
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
-
description
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
-
shelf life
per USP
shelf life
-
shelf life
-
form
powder
form
-
form
-
format
neat
format
-
format
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)