Przejdź do
1A18340
USP
Dinaphthyl Glycerol
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonim(y):
Dinaphthyl Glycerol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20O3
Masa cząsteczkowa:
344.40
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
powder
shelf life
per USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)