Przejdź do
V800372
Sodium chloride
AR, ≥99.9%
Synonim(y):
Halite, NaCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
EC Number:
231-598-3
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
≥99.9%
Grade:
AR
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
AR
vapor pressure
1 mmHg ( 865 °C)
product line
Vetec™
assay
≥99.9%
form
solid
pH
5-8 (5% in water)
mp
801 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)