Przejdź do
V900357
Sodium 1-heptanesulfonate
Vetec™, reagent grade
Synonim(y):
1-Heptanesulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H15O3SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-210-5
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec™
mol wt
202.25 g/mol
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Application
Ion-pairing reagent for HPLC, including analyses of peptides and proteins.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 1-heptanesulfonate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)