Przejdź do
V900419
L-Glutamine
≥99%, Vetec™
Synonim(y):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-292-1
Beilstein/REAXYS Number:
1723797
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Glutamine, Vetec™, reagent grade, ≥99%
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥99%
form
powder
color
white to off-white
mp
185 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
L-Glutamine is an essential amino acid that is a crucial component of culture media that serves as a major energy source for cells in culture. L-Glutamine is very stable as a dry powder and as a frozen solution. In liquid media or stock solutions, however, L-glutamine degrades relatively rapidly. Optimal cell performance usually requires supplementation of the media with L-glutamine prior to use.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)