Przejdź do
V900488
Cholic acid
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid, Cholanic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.57
EC Number:
201-337-8
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2822009
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine bile
grade
reagent grade
description
non-denaturing ionic detergent
product line
Vetec™
assay
98%
form
powder
mol wt
408.57 g/mol
mp
200-201 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Application
Non-denaturing ionic detergent used for extraction of membrane proteins.
Biochem/physiol Actions
Bile Acid
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)