Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥98%
form
powder
mp
168-170 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Galactose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?