Płyty denne MultiScreen® o pełnej konstrukcji
Mikropłytki MultiScreen® są dostępne w wersji niesterylnej, w wersjach 96-dołkowej i 384-dołkowej, w kolorze przezroczystym, białym, czarnym lub naturalnym. Mikropłytki polistyrenowe są powszechnie stosowane w testach biochemicznych, w tym w zastosowaniach kolorymetrycznych, luminescencyjnych i fluorescencyjnych (na przykład w testach Bradforda-Lowry’ego lub testach lucyferazowych), rutynowo przeprowadzanych na czytnikach mikropłytek. Mikropłytki polipropylenowe są powszechnie stosowane do przechowywania substancji chemicznych, kwasów nukleinowych i białek. Mikropłytki te mogą być również wykorzystywane do testów kolorymetrycznych i podstawowych reakcji biochemicznych.
Popularne filtry
Płytki polistyrenowe MultiScreen®
Polistyren jest bardzo przezroczystym polimerem o doskonałych właściwościach optycznych, co sprawia, że idealnie nadaje się do precyzyjnych pomiarów optycznych. Mikropłytki polistyrenowe MultiScreen® są obecnie dostępne jako niesterylne mikropłytki 96-dołkowe w kolorze przezroczystym, białym lub czarnym.
- Przezroczyste mikropłytki do testów absorbancyjnych i kolorymetrycznych
- Czarne mikropłytki do testów luminescencyjnych o silnym sygnale oraz testów fluorescencyjnych
- Białe mikropłytki do testów luminescencyjnych o słabym sygnale oraz testów TR-FRET
Płytki MultiScreen® z polipropylenu
Polipropylen charakteryzuje się doskonałą stabilnością chemiczną i termiczną. Jest to idealny polimer do mikropłyt przeznaczonych do przechowywania. Cząsteczki polarne, takie jak białka lub DNA, wiążą się z polipropylenem w mniejszym stopniu niż z polistyrenem. Mikropłytki MultiScreen® z polipropylenu są obecnie dostępne jako niesterylne mikropłytki w naturalnych formatach 96-dołkowych i 384-dołkowych.
- Biologicznie obojętne
- Szeroka kompatybilność chemiczna
- Odporność na wysokie temperatury w zakresie od -196 °C do +121 °C
- Płytki z dnem w kształcie litery V mają stożkowo zwężające się studzienki, co zapewnia lepsze odzyskiwanie próbek
- Płytki z dnem w kształcie litery U mają studzienki bez ostrych narożników, co zapewnia lepszą zawiesinę
Płytki MultiScreen® do testów ELISA
Test immunoenzymatyczny (ELISA) to technika oparta na płytkach, przeznaczona do wykrywania i oznaczania ilościowego substancji rozpuszczalnych, takich jak peptydy, białka, przeciwciała i hormony. Mikropłytki MultiScreen® ELISA są wykonane z polistyrenu i dostępne w formatach 96-dołkowych lub 8-dołkowych w paskach. Formaty 8-dołkowe w paskach pozwalają na wykorzystanie w teście pojedynczych kolumn „pasków” dołków zamiast zużywania całej mikropłytki. Są one dostępne z powierzchnią o średniej lub wysokiej zdolności wiązania, aby jak najlepiej odpowiadać potrzebom danego zastosowania i używanych cząsteczek.
- Płytki o wysokiej zdolności wiązania mają powierzchnię polistyrenową, która została specjalnie obrobiona w celu uzyskania powierzchni hydrofilowej zwiększającej wiązanie białek
- Płytki o średniej zdolności wiązania mają mniej hydrofilową powierzchnię polistyrenową, dzięki czemu lepiej nadają się do powlekania białek i peptydów niepolarnych
Powiązane materiały
- Ulotka: Mikropłytki MultiScreen®
Odpowiednia mikropłytka może poprawić spójność danych i stosunek sygnału do szumu, pomóc w oszczędzaniu odczynników i próbek oraz zapewnić oszczędność czasu i kosztów.
- Broszura: Płytki MultiScreen®/Millicell®
Niniejszy przewodnik dotyczący rozwoju produktów farmaceutycznych, badań odkrywczych, biologii molekularnej oraz przygotowywania próbek zawiera produkty przeznaczone do badań przesiewowych i hodowli komórkowej.