Merck
Oczyszczanie białek
Obraz przedstawia proces naukowy obejmujący trzy pipety u góry, każda wypełniona niebieską cieczą. Poniżej pipet znajdują się zlewki zawierające zieloną ciecz z zawieszonymi cząsteczkami. Obok zlewek znajduje się wyskalowany cylinder z niebieską cieczą. Prawdopodobnie jest to procedura laboratoryjna związana z oczyszczaniem białek.
Liczne metody oczyszczania białek są szeroko stosowane zarówno w badaniach biologicznych, jak i biomedycznych. Procesy ekspresji i oczyszczania białek rekombinowanych zależą od wielu zmiennych. Zmienne te obejmują między innymi właściwości fizyczne i funkcję biologiczną białka oraz to, czy do ekspresji interesującego nas białka należy użyć bakteryjnej czy eukariotycznej linii komórkowej. Poczyniono znaczne postępy w dziedzinie rekombinacji ekspresji białek  i metodologii oczyszczania wraz z mnóstwem dostępnych na rynku systemów i zestawów. Białka są jednak złożonymi makrocząsteczkami, a optymalne strategie ekspresji i oczyszczania białek muszą być określane empirycznie.
Nagrodzone kategorie
Termometr mierzący temperaturę przezroczystej niebieskiej cieczy w szklanym pojemniku.
Bufory biologiczne
Nasza szeroka oferta buforów biologicznych o wysokiej czystości w różnych formułach i opakowaniach zapewnia doskonałą stabilność roztworu i kontrolę pH w zastosowaniach związanych z procesami biologicznymi.
Kup teraz
Zbliżenie kolorowych okrągłych kształtów i bąbelków z żywym połączeniem odcieni czerwieni, żółci i zieleni.
Detergenty - anionowe, kationowe, zwitterionowe, przeciwpieniące
Detergenty biologiczne i środki powierzchniowo czynne, w tym biodegradowalne alternatywy zgodne z REACH, są dostępne do lizy komórek, elektroforezy DNA/RNA, Western blotting, transfekcji i wielu innych zastosowań badawczych w naukach przyrodniczych.
Kup teraz
Krytyczne czynniki oczyszczania białek
Struktura i funkcja białek są często krytycznymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze strategii oczyszczania białek. Aktywność biochemiczna lub biologiczna rekombinowanego białka jest częściowo określona przez dyskretne domeny w obrębie białka, z których często zależy od fałdowania białka w struktury drugorzędowe, trzeciorzędowe i czwartorzędowe.
Fałdowanie białka jest zbiorczo określane jako struktura wyższego rzędu (HOS) i ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego trójwymiarowego kształtu i funkcji białka. Dodatkowo, rozpuszczalność białka jest wysoce pożądanym atrybutem udanego oczyszczania białka i ma na nią wpływ wiele czynników, w tym rozmiar oraz elementy N- i C-końcowe. Rekombinowane białka zwykle zawierają znaczniki N- i C-końcowe, które są małymi sekwencjami używanymi do wykrywania i oczyszczania immunohistochemicznego lub chromatografii powinowactwa białek, w zależności od konkretnego znacznika N- i C-końcowego oraz zamierzonego dalszego zastosowania.
Metody i zastosowania oczyszczania białek
Niezależnie od tego, czy naukowcy chcą badać funkcje białek, czy też dążą do zwiększenia skali oczyszczania białek przy użyciu strategii dalszej produkcji biologicznej i farmaceutycznej na skalę przemysłową, dostępnych jest wiele metod, odczynników i narzędzi do oczyszczania białek. Wybrana metoda oczyszczania białek będzie częściowo determinować przebieg przygotowania próbki. Chromatografia powinowactwa jest odpowiednim początkowym etapem oczyszczania do oczyszczania rozpuszczonych rekombinowanych białek, które zawierają odpowiednie znaczniki; jednak niepożądane białka prawdopodobnie będą również wiązać się z kolumną żywicy powinowactwa i będą eluować w końcowym płukaniu wraz z pożądanym białkiem będącym przedmiotem zainteresowania. Jeśli konieczne jest dodatkowe oczyszczanie, stosuje się dodatkowe strategie oczyszczania, w tym chromatografię wykluczania wielkości lub chromatografię jonowymienną. Co ważne, wiele znaczników powinowactwa można usunąć, ponieważ badacze mogą chcieć usunąć wszelkie nienatywne sekwencje z końcowego oczyszczonego białka.