Niestandardowe kolumny HPLC
Oferujemy szeroki wybór kolumn HPLC do analizy zarówno małych, jak i dużych cząsteczek, z których każda została zaprojektowana w celu optymalizacji separacji U/HPLC i LC-MS pod względem retencji, rozdzielczości i selektywności, a także czasu opracowywania metody. Oprócz naszej szerokiej oferty standardowej, oferujemy niestandardowe kolumny HPLC, dostosowane do konkretnych wymagań analitycznych.
Nasze linie produktów obejmują kolumny Ascentis® Express, kolumny BIOshell™, kolumny Discovery® ., kolumny Purospher®, kolumny Astec® Chiral i inne, oferując konfigurowalne wymiary kolumn w dostępnych składach chemicznych faz i rozmiarach cząstek.
Dodatkowo, kolumny Purospher® i Purospher® STAR, kolumny LiChrospher®, kolumny Superspher®, LiChrosorb® oraz ChiraDex® są dostępne w różnych konfiguracjach sprzętowych, w tym Hibar® HR oraz wkłady LiChroCART® z uchwytami manu-CART®. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o zakresie oferowanych przez nas kolumn i opcji sprzętowych.
Kolumny BIOshell
Kolumny HPLC i UHPLC BIOshell™ są zoptymalizowane pod kątem wydajnej i szybkiej separacji biomolekuł. Kolumny te wykorzystują powierzchniowo porowate cząstki (SPP) o średnicy porów do 1000 Å, aby skutecznie rozdzielać duże biomolekuły, takie jak przeciwciała monoklonalne i złożone białka. Kolumny BIOshell™ oferują doskonały kształt piku, rozdzielczość i czułość, dzięki czemu idealnie nadają się do wysokowydajnej proteomiki i odkrywania leków bioterapeutycznych.
Kolumny Purospher® i kolumny Purospher® STAR
Kolumny Purospher® STAR HPLC i UHPLC, wykonane z 99.999% ultraczystej krzemionki, zapewniają optymalną wydajność w szerokim zakresie pH (od 1,5 do 10,5). Kolumny te zapewniają stałą symetrię pików, dzięki czemu nadają się do rozdzielania szerokiej gamy substancji chemicznych, w tym zasadowych, obojętnych i chelatujących metale. Są idealne do wysokowydajnych, niezawodnych i powtarzalnych separacji chromatograficznych ze względu na ich wyjątkową stabilność w 100% wodnych fazach ruchomych.
Kolumny HPLC Discovery®
.Kolumny Discovery® HPLC oferują szeroki zakres faz stacjonarnych, zaprojektowanych tak, aby zapewnić różną selektywność w celu wydajnego opracowywania metod. Zaprojektowane do analizy farmaceutycznej, nadają się również do szerokiego zakresu zastosowań HPLC z fazą odwróconą, zapewniając doskonałą wydajność i powtarzalność w skomplikowanych matrycach próbek. Asortyment Discovery® obejmuje chemikalia takie jak C18, C8, Cyano i Pentafluorofenylopropyl (F5) - dostosowane do trudnych separacji i zapewniające wyjątkowe kształty pików o wysokiej czułości.
Kolumny BIO Discovery®
Kolumny Discovery® BIO są przeznaczone do skutecznej separacji białek, peptydów i małych biomolekuł w HPLC z fazą odwróconą. Kolumny te mają duże średnice porów i trzy unikalne składy chemiczne faz (C18, C8 i C5), zapewniając niezrównaną selektywność, stabilność i powtarzalność. Ich niskopęcherzykowa, obojętna chemia powierzchni sprawia, że są idealne do wrażliwych zastosowań LC-MS, ze stałą wydajnością w skali analitycznej i preparatywnej.
Kolumny HPLC Ascentis®
Kolumny HPLC Ascentis® zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności, retencji i selektywności, dzięki czemu są niezwykle przydatne do separacji małych cząsteczek. Kolumny te wykorzystują krzemionkę typu B o wysokiej czystości, aby zapewnić obojętność, powtarzalność i stabilność w różnych zastosowaniach. Dzięki szerokiej gamie chemikaliów fazy związanej, kolumny Ascentis® zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki, nawet w przypadku najbardziej czułych testów na poziomie śladowym.
Kolumny LiChrospher® HPLC
Kolumny LiChrospher® HPLC są dostępne w różnych składach chemicznych fazy związanej na sferycznych cząstkach krzemionki typu A, w tym z modyfikacjami polarnymi i niepolarnymi, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań. Kolumny te oferują sprawdzoną przydatność w tysiącach zastosowań i zwalidowanych metod.
Kolumny HPLC Superspher®
Kolumny Superspher® HPLC, wykorzystujące sferyczne cząstki krzemionki o wielkości 4 µm w celu uzyskania około 100 000 teoretycznych płytek na metr, zostały stworzone w celu zapewnienia podwyższonej wydajności separacji cząstek krzemionki typu A. Kolumny te są szczególnie odpowiednie do zaawansowanych analiz mieszanin wymagających wysokiej wydajności szczytowej. Szeroki zakres możliwych modyfikacji, w tym niepolarnych (RP-8, RP-18) i polarnych pochodnych (Si 60), zapewnia możliwość dostosowania i dokładną separację w różnych zastosowaniach.
Kolumny LiChrosorb® do HPLC
Od dziesięcioleci kolumny LiChrosorb® HPLC są kamieniem węgielnym w separacjach chromatograficznych. Kolumny te wykorzystują porowate, nieregularne cząstki krzemionki (typ A) o średnicach 5 µm i 10 µm w celu uzyskania jednolitych i powtarzalnych separacji w różnych zastosowaniach. Kolumny LiChrosorb® są dostępne w różnych wariantach, w tym z fazami niepolarnymi (RP-8, RP-18) i polarnymi (Si 60, Si 100), dzięki czemu są przydatne zarówno w chromatografii normalnej, jak i w chromatografii w fazie odwróconej.
Kolumny SUPELCOSIL™ do HPLC
Kolumny HPLC SUPELCOSIL™ zawierają wysokiej jakości fazy stacjonarne na bazie krzemionki (typ A) i mogą być stosowane w różnych składach chemicznych, rozmiarach cząstek i konfiguracjach kolumn. Kolumny te są regularnie cytowane w ustalonych metodach, dlatego są niezawodnym wyborem zarówno do rutynowych, jak i specjalistycznych zastosowań HPLC.
Kolumny HPLC Astec® CHIROBIOTIC™
Kolumny CHIROBIOTIC® HPLC są zaprojektowane z kowalencyjnie połączonymi makrocyklicznymi glikoproteinami na żelu krzemionkowym o wysokiej czystości, aby zapewnić niezwykłą stabilność i selektywność separacji chiralnej. Kolumny te wyróżniają się w rozdzielaniu enancjomerów przy użyciu wielu trybów fazy ruchomej, w tym fazy odwróconej i normalnej, co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem do skomplikowanej analizy chiralnej w przemyśle farmaceutycznym, środowiskowym i spożywczym.
Kolumny HPLC Astec® CYCLOBOND™ i ChiraDex®
Wykorzystując fazy związane cyklodekstryną do generowania kompleksów inkluzyjnych z szeroką gamą związków organicznych, kolumny CYCLOBOND™ są wyspecjalizowane do separacji chiralnej. Oferując wysokowydajne i powtarzalne separacje o zwiększonej selektywności i stabilności, kolumny te są idealne do rozdzielania enancjomerów w farmaceutykach i innych zastosowaniach chiralnych.
Kolumny węglowe LC Supel
Wykonane z porowatych cząstek węgla grafitowego (PGC), Kolumny LC HPLC Supel™ zapewniają niezrównaną stabilność przy ekstremalnych poziomach pH (1-14) i temperaturach do 250 °C. Kolumny te nadają się do przechowywania i oddzielania polarnych substancji chemicznych w warunkach fazy odwróconej, wykorzystując nowatorski mechanizm Polar Retention Effect on Graphite (PREG) do skutecznego oddzielania trudnych analitów.
Osprzęt do kolumn - wkłady, uchwyty do wkładów i gotowe do użycia kolumny
Aby zapewnić maksymalną elastyczność w zastosowaniach HPLC, nasze produkty Purospher® i Purospher® STAR wraz z LiChrospher® i LiChrosorb® są dostępne w różnych wersjach./sup> STAR, wraz z kolumnami LiChrospher®, Superspher®, LiChrosorb® i ChiraDex® HPLC, są dostępne z różnymi opcjami sprzętowymi. Dodatkowo, kolumny UHPLC Purospher® STAR 2 µm i 3 µm są wyposażone w osprzęt Hibar® HR, oferujący stabilność ciśnienia do 1000 barów.
LiChroCART® wkład HPLC i uchwyt wkładu manuCART®
Kartridże LiChroCART® zapewniają wyjątkową elastyczność w dostosowywaniu wymiarów kolumn do potrzeb analitycznych. Zaprojektowane z myślą o kompatybilności z końcówkami wielokrotnego użytku manu-CART® firmy Merck, ułatwiają szybką i prostą regulację długości i średnicy wewnętrznej wkładu.
Wymiana wkładów LiChroCART® nie wymaga wysiłku, ponieważ uchwyty wkładów manu-CART® pozostają na miejscu, eliminując potrzebę rozłączania połączeń kapilarnych. Przejście między długościami 75 mm, 125 mm, 150 mm i 250 mm jest płynne. Dodatkowo, można łatwo zmodyfikować średnicę wewnętrzną (4,6 mm, 4 mm, 3 mm lub 2 mm), aby dopasować ją do danego zastosowania w ciągu zaledwie kilku minut. Złączki końcowe są zaprojektowane tak, aby umożliwić ręczne uszczelnianie wkładów LiChroCART® przy standardowych ciśnieniach roboczych (do 250 barów) bez użycia narzędzi; tylko przy wyższych ciśnieniach może być konieczne dodatkowe dokręcenie kluczem. Uchwyt manuCART® umożliwia bezpośrednią integrację kolumn ochronnych LiChroCART® 4-4 bez potrzeby stosowania dodatkowego uchwytu przedkolumnowego.
Gotowe do użycia kolumny HPLC Hibar® RT
Hibar® RT to konwencjonalna, gotowa do użycia kolumna HPLC wyposażona w gwintowane końcówki do mocowania reduktorów do połączeń kapilarnych.
Prekolumny są zazwyczaj połączone z kolumną główną za pomocą kapilar. Gdy kolumna jest wyczerpana, można ją ponownie napełnić (o ile agresywne eluenty nie doprowadziły do korozji lub uszkodzenia gwintów) lub zutylizować. Jednak ponowne napełnianie kolumny bez zmiany rur stanowi wyzwanie w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), ponieważ każda kolumna ma unikalną historię i wymaga innej obróbki wstępnej dla każdego nowego zastosowania.
Kolumny UHPLC Purospher® STAR 2 µm i 3 µm są dostępne z osprzętem kolumny Hibar® HR, umożliwiającym stabilność ciśnienia do 1000 barów.
Kolumny Hibar® HR UHPLC
Kolumny UHPLC Purospher® STAR 2 µm i 3 µm są dostępne z osprzętem kolumnowym Hibar® HR, zapewniającym stabilność ciśnienia do 1000 barów.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Brochure: Bioshell® Columns
- Brochure: Purospher STAR Columns
- Brochure: HPLC Column Selection Guide
- Brochure: Ascentis® Express Columns
- Brochure: Chiral HPLC Columns
- Brochure: Discovery Bio Columns