Oligonukleotydy RNA na zamówienie i gotowe, dupleksy siRNA oraz kontrolne
Wyciszanie ekspresji genów stało się ważną strategią w genomice funkcjonalnej. Oprogramowanie bioinformatyczne, zoptymalizowane odczynniki siRNA oraz protokoły sprawiły, że eksperymenty z wykorzystaniem RNAi są obecnie szybkie i wygodne. Dlatego interferencja RNA (RNAi) stanowi użyteczną technologię w badaniach naukowych i odkrywaniu leków.
Jesteśmy wiodącym dostawcą dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz gotowych RNA, siRNA, esiRNA i miRNA, a także odczynników do transfekcji dla globalnej społeczności naukowej zajmującej się naukami przyrodniczymi.
Oprócz wykorzystania najnowocześniejszych technologii, konkurencyjnych cen i ciągłych inwestycji w działalność na całym świecie, oferujemy również:
- Głęboką wiedzę naukową i ponad 35 lat doświadczenia w tej dziedzinie – spełniamy wymagania klientów, bez względu na stopień ich złożoności
- Znakomitą obsługę klienta i wsparcie techniczne – zapewniamy naszym klientom najlepszą w swojej klasie obsługę i wsparcie
- Nasze zaangażowanie w zapewnienie jakości gwarantującej wydajność produktów – jest to efekt działania naszych najnowocześniejszych przyrządów analitycznych, naszego wszechstronnego zrozumienia bioinformatyki w połączeniu z solidnym systemem zarządzania jakością
| Produkt | Opis produktu | |
|---|---|---|
| Gotowe siRNA | Obszerna kolekcja siRNA pochodzenia ludzkiego, myszego i szczurzego. Dostępnych jest wiele sekwencji wraz z rankingami wskazującymi ich skuteczność | Zamówienie |
| Zweryfikowane, gotowe siRNA | Zweryfikowane siRNA (>75% obniżenia poziomu mRNA) dla wielu popularnych genów docelowych, odpowiednie do optymalizacji transfekcji oraz jako kontrole pozytywne. | Zamów |
| siRNA MISSION® jako kontrola pozytywna | Zweryfikowane siRNA służące jako kontrole pozytywne, wykorzystywane do optymalizacji transfekcji | Zamów |
| Dupleksy siRNA w probówkach | Dostępne z szeroką gamą modyfikacji, stopni oczyszczenia i w różnych ilościach, dostosowanych do unikalnej sekwencji klienta | Zamów |
| Dupleks siRNA w płytkach | Dostarczane w płytkach 96-dołkowych | Zamów |
| Szybki dupleks siRNA | Dostarczane w roztworze o stężeniu 50 µM (2 OD) lub 100 µM (5 OD) – dostępne w zależności od regionu Zamówienia z USA muszą zostać złożone do godziny 11:00 czasu środkowoamerykańskiego (CST). Zamówienia z Europy muszą zostać złożone do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). | Zamów |
| Oligonukleotydy iScale – siRNA | siRNA w ilościach rzędu miligramów i gramów, odpowiednie do zastosowań in vivo, w tym do walidacji celów i badań przedklinicznych | Poproś o wycenę |
| miRNA | Dostępne z szeroką gamą modyfikacji, stopni oczyszczenia i w różnych ilościach, dostosowanych do unikalnej sekwencji klienta | Zamów |
| Oligonukleotydy RNA | Jednoniciowe oligonukleotydy zawierające zasady RNA, mieszankę zasad DNA/RNA lub RNA/OMe | Zamów |
| esiRNA na zamówienie i gotowe | Heterogeniczna pula siRNA skierowana przeciwko tej samej sekwencji mRNA, zapewniająca wysoce specyficzne i skuteczne wyciszanie genów przy mniejszych efektach poza docelowych | Zamów |
| SIC001 | Uniwersalna kontrola negatywna nr 1 | Zamów |
| SIC002 | Uniwersalna kontrola negatywna nr 2 | Zamów |
| SIC003 | Fluorescencyjna uniwersalna kontrola negatywna nr 1 z cyjaniną 3 | Zamów |
| SIC004 | Fluorescencyjna uniwersalna kontrola negatywna nr 2 z cyjaniną 3 | Zamów |
| SIC005 | Fluorescencyjna uniwersalna kontrola negatywna nr 1 z cyjaniną 5 | Zamów |
| SIC006 | Fluorescencyjna uniwersalna kontrola negatywna nr 2 z cyjaniną 5 | Zamów |
| SIC007 | Fluorescencyjna uniwersalna kontrola negatywna nr 1 z 6-FAM | Zamów |
| SIC008 | Fluorescencyjna uniwersalna kontrola negatywna nr 2 z 6-FAM | Zamów |
| S1452 | Odczynnik do transfekcji siRNA | Zamów |
Powiązane materiały
- Niestandardowe oligosy DNA/RNA i zasoby sond qPCR
Przejrzyj zasoby dotyczące niestandardowych oligomerów, oligomerów RNA i sond qPCR, w tym narzędzia online, studia przypadków i często zadawane pytania.
- Stałe zlecenia zakupów niestandardowych Oligo
System śledzenia stałych zleceń zakupów niestandardowych Oligo umożliwia klientom łatwiejsze zarządzanie wydatkami.
- Program płatności RapidRED
Program płatności umożliwia zminimalizowanie formalności i usprawnienie procesu zamawiania online dzięki tylko jednej transakcji zakupu w celu skonfigurowania i wpłacenia środków na konto płatnicze.
- Oligo Product Reviews by SelectScience®
Custom & oredesigned DNA Oligos peer reviews. Check out what your peers are saying!
Oligonukleotydy RNA i dupleksy siRNA – na zamówienie oraz gotowe
Gotowe siRNA MISSION®
Nasze gotowe siRNA (małe interferujące RNA) z serii MISSION® należą do najlepszych w swojej klasie i gwarantują wyciszenie genów. Dzięki naszemu interfejsowi zamówień online zamówienie gotowych siRNA dla pojedynczych genów docelowych jest bardzo proste. Wyszukaj interesujący Cię gen według nazwy, symbolu, numeru RefSeq lub identyfikatora Gene ID, aby wyświetlić gotowe sekwencje siRNA dostępne dla tego genu. Gotowe sekwencje siRNA są dostępne dla gatunków ludzkiego, myszego i szczurzego.
Niestandardowe dupleksy siRNA
Nasze wysokiej jakości niestandardowe dupleksy siRNA są wykorzystywane w zastosowaniach związanych z wyciszaniem genów. siRNA mogą być modyfikowane chemicznie zgodnie z Państwa specyfikacjami i przed dostawą są analizowane metodą spektrometrii masowej. Niestandardowe dupleksy siRNA mogą być dostarczane w probówkach lub na płytkach.
Szybkie siRNA
Aby zapewnić szybką syntezę i wysyłkę niestandardowych siRNA, wybierz naszą opcję Fast siRNA (dostępną w określonych regionach).
iScale siRNA
Jeśli chcesz zwiększyć skalę swoich eksperymentów i potrzebujesz ilości niestandardowych dupleksów siRNA od miligramów do gramów, skorzystaj z naszego formularza zamówienia online iScale.
MISSION® esiRNA
Nasze MISSION® esiRNA zapewnia badaczom zajmującym się RNAi sprawdzony i prosty sposób na wyciszenie potranskrypcyjne genów kodujących białka oraz lncRNA (długich niekodujących RNA).
oligonukleotydy jednoniciowego RNA (ssRNA)
Oferujemy standardowe ilości jednoniciowych oligonukleotydów RNA do różnych zastosowań. Nasze niestandardowe oligonukleotydy RNA umożliwiają szeroki zakres modyfikacji, oczyszczania oraz dostosowanie ilości do konkretnych potrzeb.
Pozytywne i negatywne kontrole siRNA
- siRNA MISSION® służące jako kontrola pozytywna stanowią idealne uzupełnienie każdego eksperymentu związanego z wyciszaniem genów. Kontrole pozytywne to zweryfikowane siRNA, o których wiadomo, że osiągają wysoki poziom (>70%) wyciszenia.
- Uniwersalne kontrole negatywne siRNA MISSION® są stosowane w transfekcjach siRNA i zostały przetestowane in vitro w komórkach ludzkich, mysim i szczurzych.
- Uniwersalne negatywne kontrole siRNA MISSION® z fluorescencją są dostępne w dwóch formatach: Cyanine 3 i Cyanine 5. Służą one do łatwej wizualizacji i oceny wydajności transfekcji.
- Uniwersalna kontrola negatywna MISSION® siRNA Fluorescent #1, 6-FAM, umożliwia łatwą wizualizację siRNA w komórkach za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej.
- Odczynnik do transfekcji MISSION® siRNA służy do transfekcji siRNA w celu osiągnięcia skuteczności wyciszania na poziomie ≥90% w celu przejściowego zahamowania ekspresji genów eukariotycznych.