Merck
Histone methyltransferase Nsd2 ensures maternal-fetal immune tolerance by promoting regulatory T-cell recruitment.
Cellular & Molecular Immunology (2023)
Zhang, et al.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw dimetylo-histonowi H3 (Lys36), serum, Upstate®