Merck
AABH99A4952F
AA BLOCKS, INC.
propan-2-yl 2-amino-5-methyl-4-[4-(propan-2-yl)phenyl]thiophene-3-carboxylate
别名:
isopropyl 2-amino-4-(4-isopropylphenyl)-5-methyl-3-thiophenecarboxylate
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
关于此项目
化学文摘社编号:
分子量:
317.45
MDL number:
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Inchi Code
1S/C18H23NO2S/c1-10(2)13-6-8-14(9-7-13)15-12(5)22-17(19)16(15)18(20)21-11(3)4/h6-11H,19H2,1-5H3
Inchi Key
GNMNGXLUBKTWSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Storage temp.
2-8C
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=905011-51-0
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)