Merck
跳至
75813
N-苯甲酰-L-亮氨酸
≥99.0%
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
规格/货号是否有货价格
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C13H17NO3
化学文摘社编号:
分子量:
235.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2055078
如需咨询该产品75813,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
assay
≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D −10.0±1°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: C-H Activation, reaction type: solution phase peptide synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO3/c1-9(2)8-11(13(16)17)14-12(15)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)/t11-/m0/s1
InChI key
POLGZPYHEPOBFG-NSHDSACASA-N
Other Notes
用于杨格实验中评估肽偶联外消旋化程度
存储类别
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点 (F)
Not applicable
闪点 (°C)
Not applicable
PPE(个人防护设备)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)