Merck
AMBH324AB8BF
Ambeed, Inc.
Methyl (4-Cyanophenoxy)acetate
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
化学文摘社编号:
分子量:
191.19
MDL號碼:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Iupac Name
methyl (4-cyanophenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c1-13-10(12)7-14-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5H,7H2,1H3
InChI 密鑰
MAVSETCJUQQWBN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry, room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/272792-14-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/272792-14-0.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)