Merck
AMBH95E088F2
Ambeed, Inc.
1-Iodo-4-isopropylbenzene
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
化学文摘社编号:
分子量:
246.09
MDL號碼:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Iupac Name
1-iodo-4-isopropylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11I/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,1-2H3
InChI 密鑰
PQJOSEVTIKYWLH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17356-09-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17356-09-1.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)