Merck
跳至
BDPH9BCC673D
Bide Pharmatech
6-Chloro-1-methylpyrazin-2(1H)-one
别名:
6-chloro-1-methylpyrazin-2(1H)-one
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
规格/货号是否有货价格
关于此项目
线性分子式:
C5H5O1N2Cl1
分子量:
144.56
MDL number:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-8-4(6)2-7-3-5(8)9/h2-3H,1H3
Inchi Key
PYOXFHZKMCUREC-UHFFFAOYSA-N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)