Merck
跳至
BDPH9BCDFD08
Bide Pharmatech
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
别名:
4'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
规格/货号是否有货价格
关于此项目
线性分子式:
C13H9O2F1
分子量:
216.21
MDL number:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Inchi Code
1S/C13H9FO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
Inchi Key
LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)