Merck
跳至
BDPH9C021E56
Bide Pharmatech
3-Phenylbut-2-enoic acid
别名:
(2E)-3-phenyl-2-butenoic acid
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
规格/货号是否有货价格
关于此项目
线性分子式:
C10H10O2
分子量:
162.19
MDL number:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Inchi Code
1S/C10H10O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b8-7+
Inchi Key
PEXWJYDPDXUVSV-BQYQJAHWSA-N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)