Merck
1.05616
HPTLC板,硅胶 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 5 cm × 10 cm, glass support
别名:
硅胶F₂₅₄ 色谱板
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 plates
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
5 cm × 10 cm
粒徑
5-6 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
25个玻璃板 5 x 10 cm
HPTLC 板可快速、定量地分析复杂样品,可供手动或自动使用。我们的 HPTLC 硅胶板的工作速度是传统 TLC 板的三倍–,并且灵敏度更高。HPTLC 中的粒径范围在 4-8 µm 之间,与 TLC 板相比,可产生更光滑的表面和更高的分离能力。
應用
  • 定量测定盐酸四环素的稳定性指示用高效薄层色谱法的开发和验证:在这项研究中,研究人员针对药物剂形中盐酸四环素的分析,优化了硅胶F₂S HPTLC板的用途。该方法可用作稳定性指示测试,是帮助我们保证常见抗生素安全性和有效性的关键一环,研究突出了材料在合规性和药物开发中的重要性(Gashaw et al., 2024)。
  • 用于评估稳定性并同时测定脂质纳米颗粒和生物基质中表没食子儿茶素-3-没食子酸酯和迷迭香酸的稳健高效薄层色谱(HPTLC)方法:本研究使用硅胶F₂₅₄ HPTLC板开发了一种高效色谱法,用于评估复杂样品中生物活性化合物的稳定性和浓度。该技术对于先进材料科学和生物医学研究至关重要,可以提供可重复的准确结果(Koli et al., 2024)。
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
层厚度:150 - 200 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测:
A)显色试验
hRf值
-bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
17 - 22
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:38 - 43
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:58 - 64
分离数
-显色试验,亲脂性:
≥ 10.0
B)类固醇测试
hRf 值
-氢化可的松,类固醇测试:
23 - 29
- Reichstein S,类固醇检测:36 - 45
- 氢化可的松,类固醇检测:43 - 52
分离数
-类固醇测试:
≥ 10.5
在调节板上测定的典型值
洗脱液 A)甲苯(相对湿度 45%)
洗脱液 B)乙酸乙酯/甲苯(95+5 v/v;相对湿度 20%)
其他說明
替代:105616-2; 105616