Merck
CDRF8HN05
Lynx CDR母式1英寸软管倒钩可重新连接连接器
Lynx® CDR Female 1 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack
别名:
Lynx® CDR
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
分類程式碼代碼:
41121815
eCl@ss:
32010310
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
316 stainless steel spring(s) (passivated)
polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
polysulfone housing (outer, sterility chamber)
polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Lynx®
參數
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C operating temperature (36-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
高度
13.7 cm (5.4 in.)
長度
13.5 cm (5.3 in.)
寬度
8.4 cm (3.3 in.)
接頭
1 in. inlet hose barb
應用
Sterile connection of single-use systems
準備報告
Gamma compatible up to 45 kGy; Autoclave up to three times for 30 minutes @ 131 °C. Do not steam in place.
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany