Merck
KG-125ML-BK
抗C抗体(克隆号MS-24),血型鉴定中间体(FFMU)
Anti-C from the clone MS-24, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
别名:
血型鉴定试剂,用于进一步制造用途(FFMU)的抗体中间体,RHCE(Rh)特异性
登录 查看公司和协议定价
关于此项目
分類程式碼代碼:
41116102
NACRES:
NA.41
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
human
品質等級
抗體表格
unpurified
無性繁殖
MS-24, monoclonal
形狀
liquid
包裝
pkg of 125 mL
濃度
3-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
技術
agglutination assay: suitable
pH值
6.7-7.7
同型
IgM
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
标准化的浓缩细胞培养上清液,非洗滤、极低pH缓冲性;用于制造抗C血型鉴定试剂成品或器械的中间体原料。同大多数抗C多克隆抗体一样,与稀有的R2RZ型的反应性弱于其他C阳性基因型。MS-24可凝集Cx和Cw红细胞。含0.1% (w/v)叠氮钠;保质期:24个月(从过滤日期起算)。获得美国FDA基于共享制造协议(shared manufacturing agreement)的许可。
應用
体外血型鉴定产品或器械生产
用于进一步制造用途的抗体中间体
法律資訊
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
部分加工试剂,限用于非注射产品的进一步制造。尚未确定是否存在病毒抗原。无美国标准效力(No US Standard of Potency)。如发现混浊,切勿使用。含0.1%(w/v)叠氮钠。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1