产品名称
Millipore Express®SHR, Opticap® XL 囊式, Opticap® XL 3, cartridge nominal length 3 in. (7.5 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
材料
polyester support
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
gamma compatible
產品線
Opticap® XL 3
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore Express®
參數
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
技術
sterile filtration: suitable
寬度
4.2 in.
柱標稱長度
3 in. (7.5 cm)
設備長度
17.3 cm (6.8 in.)
設備尺寸
3 in.
過濾器直徑
10.7 cm (4.2 in.)
過濾器過濾面積
0.17 m2
雜質
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
基質
Millipore Express® SHR
孔徑
0.1 μm pore size
起泡點
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
接頭
(38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
包裝
準備報告
伽马兼容45 kGy。 123 °C下3次高压灭菌循环,每次60 min;不可在线蒸汽灭菌
分析報告
其他說明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:请参见《OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT胶囊用户指南》中的安装部分
- 储存说明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。