材料
PTFE membrane
plain filter
white filter
品質等級
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Millipore
Mitex™
參數
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
直徑
142 mm
過濾器直徑
142 mm
厚度
130 μm
基質
Mitex™
孔徑
10.0 μm pore size
60 % porosity
起泡點
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
- 澄清酸、碱和低温流体
- 澄清推进剂
- RNA分离
- 空气监测
法律資訊
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany