产品名称
Progard® XL预处理柱, Protects RO membranes from hard water components. For AFS®, Elix® Large, Milli-Q® CLX/HR/HX and RiOs™ Large systems.
material
carbon cartridge (activated )
cartridge
packaging
pkg of 2 units
manufacturer/tradename
Progard®
parameter
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
H × W × D
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
fitting
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
compatibility
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with RiOs™ Large
Quality Level
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Application
套件可在水纯化系统中保护和维持良好的RO膜性能。
Features and Benefits
- 反渗透(RO)膜的最佳保护
- 确保系统寿命和性能得到优化
- 深度过滤去除了颗粒和胶体。
- 聚磷酸盐可防止结垢。
- 载银活性炭过滤器可减少游离氯,并提供抑菌作用。
- EfferSanEffervescent(之前为ROProtect CR)片剂提供自动RO维护
- e-Sure标签RFID技术实现包装参数即时可见性、自动包装参数归档和完全可追溯性。
- 为确保最有效果,建议每6个月更换一次
General description
Progard® XL-S-C预处理套件通过去除自来水中的大颗粒和游离氯对给水进行预处理。它可以保护反渗透(RO)膜免受矿物结垢、有机物污垢和氯氧化的影响。
预处理套件包括去除颗粒的预过滤、去除氯的活性炭,以及减少结垢风险的防垢剂。Autoclean套件选项包括一个内置氯清洁片,安装新套件后可自动清洁RO膜。
与更大的RiOs™、Elix®、Milli-Q® HR、HX、CLX和AFS® E水纯化系统配合使用。
预处理套件包括去除颗粒的预过滤、去除氯的活性炭,以及减少结垢风险的防垢剂。Autoclean套件选项包括一个内置氯清洁片,安装新套件后可自动清洁RO膜。
与更大的RiOs™、Elix®、Milli-Q® HR、HX、CLX和AFS® E水纯化系统配合使用。
多聚磷酸用于抗垢保护。
载银活性炭可减少游离氯的含量,并具有抑菌作用。
载银活性炭可减少游离氯的含量,并具有抑菌作用。
存储类别