Merck
AXYHSFTSP
CyclerSeal密封薄膜
easy peel, L × W 78 mm × 610 m
别名:
sealing mat
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
UNSPSC Code:
41122410
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
CyclerSeal密封薄膜, easy peel, L × W 78 mm × 610 m
sterility
non-sterile
form
film
feature
piercable
manufacturer/tradename
Axygen Inc
Corning
L × W
78 mm × 610 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)