单体
单体是聚合物的基本合成嵌段,影响着后者的各种属性,包括强度、柔韧性和耐化学性。它们在涂料、粘合剂和隐形眼镜等眼科产品制剂中发挥着至关重要的作用(硅烷和亲水单体)。此外,单体在牙科修复材料、塑料、弹性体、可生物降解聚合物以及各种工业应用中也至关重要。
- 牙科材料、隐形眼镜、伤口愈合和化妆品填充剂用单体
- 聚合物生产用单体
- 涂料和粘合剂用单体
- 智能聚合物用单体
- 生物基单体
产品
牙科材料、隐形眼镜、伤口愈合和化妆品填充剂用单体
牙科应用所用的单体具有生物相容性、耐磨性和耐用性,是牙科粘合剂和修复手术中复合材料的理想选择。环氧乙烷是生产聚乙二醇 (PEG) 和聚环氧乙烷的关键单体,而聚乙二醇和聚环氧乙烷可用于医疗器械、牙科植入物、生物传感器、诊断应用、眼科隐形眼镜和光学涂层。
例如1,1,1-三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、1,1,1-三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、1,1,1-三羟甲基乙烷三甲基丙烯酸酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯和三乙二醇二甲基丙烯酸酯等丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯单体凭借粘合和聚合特性,广泛应用于牙科领域。
隐形眼镜用单体
乙二醇二甲基丙烯酸酯和1-乙烯基-2-吡咯烷酮可促进隐形眼镜中的噻吗洛尔和透明质酸缓释,用于治疗青光眼。丙烯酸-2-乙基己酯在隐形眼镜制剂中用作粘性调节剂,可提高佩戴舒适度和性能。
用于伤口愈合和真皮填充剂的单体
1,4-丁二醇二缩水甘油醚在伤口愈合应用中可用作交联剂(尤其是在透明质酸 (HA) 基敷料和凝胶中),还可用于制备肝素交联水凝胶(用于注射型真皮填充剂)。
水凝胶
水凝胶由亲水单体和/或疏水单体组成。亲水单体对于水凝胶吸水特性至关重要,而疏水单体则可以增强结构完整性并控制膨胀行为。亲水单体可以锁住水分,营造生物相容性环境,因而成为隐形眼镜、眼科器械、药物输送系统、伤口敷料和组织工程支架的理想选择。
聚合物生产用单体
单体是聚合物的基本合成嵌段,而聚合物是由重复单元组成的大分子。单体的选择决定了聚合物的关键性能,例如强度、柔韧性、热稳定性和耐化学性。
涂料和粘合剂用单体
单体是配制特定属性特征的涂料和粘合剂的关键。丙烯酸单体用于水性漆和涂料,具有耐久性和抗紫外线性能。环氧单体具有强大的粘合力和耐化学性,因而成为建筑和汽车行业粘合剂和涂料的理想选择。此外,紫外线吸收单体在眼科应用中也至关重要,可增强防护性能。
眼科器械涂层
眼科行业中的紫外线阻隔剂是专门用于吸收或反射紫外线 (UV) 辐射的材料或涂层,可保护眼睛免受有害的紫外线照射。这些阻隔剂是各种眼科产品(包括眼镜、隐形眼镜和人工晶状体)的必需成分。最典型的例子莫过于2-(4-苯甲酰-3-羟基苯氧基)乙基丙烯酸酯单体,它被用作隐形眼镜的防紫外线涂层。
纳米材料合成单体
单体在各类纳米材料合成中发挥着至关重要的作用,包括具有独特性能的纳米颗粒。这类纳米颗粒广泛应用于药物输送、医学成像和传感应用,提供纳米维度增强功能。
智能聚合物用单体
单体可以聚合成具有刺激响应特性的智能聚合物。通过特定的设计,可让这些单体对温度、pH值、光或电场等外部刺激作出反应。
有种广泛用于热响应聚合物的单体是N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)。它具有较低的临界溶解温度(LCST)且可从亲水性转变为疏水性,当加热到一定温度以上时会从溶液中沉淀出来。与此类似,丙烯酸单体可聚合生成 pH 敏感型聚合物,根据周围环境的酸碱度而膨胀或收缩。
热响应性聚合物
聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)是一种热响应性聚合物,广泛应用于生物传感器,用于检测温度依赖性分析物。在达到特定温度时,它能够控释信号分子或试剂,从而提高传感器的性能和灵敏度。
pH敏感型聚合物
pH响应性聚合物用于药物输送系统,在特定pH条件下释放其有效载荷。聚丙烯酸等pH响应性聚合物也用于生物传感器,用于检测pH值的变化,指示是否存在生物分子(例如葡萄糖或乳酸)或反映生物环境的状态(例如感染)。
此外,pH敏感型聚合物还用于伤口愈合材料,包括响应伤口环境中pH值变化的智能敷料。随着pH值因感染或愈合而波动,这些材料可发生膨胀,调整自身特性以保持最佳湿度,或根据需要释放治疗剂。
生物基单体
生物基单体是源自可再生生物资源(例如植物、动物和微生物)而非化石燃料的有机化合物。这些单体有助于开发可生物降解和生物相容性聚合物,促进可持续发展,并减少传统石化来源聚合物的环境影响。聚乳酸 (PLA) 是一种广泛使用的可生物降解聚合物,常用于包装和一次性产品。聚乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 等生物相容性聚合物则用于植入物、假肢和组织工程应用。