Blazar®快速病毒检测
我们专有的Blazar®平台是一种先进的多重和简并PCR技术,用于符合当前监管指南的偶发性和物种特异性病毒检测。Blazar®平台是一种靶向分子方法,可在数天内提供准确、高灵敏度的病毒检测。通过对病毒家族基因组保守区域内的多个靶标进行扩增,相比于传统的PCR方法,我们的客户可对更广范围的病毒进行检测。
- ✓ 快速 - 在几天内筛查病毒,并结合实验室自动化和数字报告,更快地发布批次产品
- ✓ 灵敏 - 检测病毒和任何变种,最小可检测到10个基因组拷贝
- ✓ 安全 - 经过全面验证且符合GMP标准的程序
相关产品文献
- Alternatives to in vivo assays for biosafety testing of biologics
Here we examine the current in vivo methods and explore alternatives which can be employed today. We also propose that while the industry may be some years away from removing in vivo testing completely, a case can be made for removing animal use from well-characterized production systems such as CHO.
- Accelerating Bulk Harvest Testing using the Blazar® CHO Animal Origin Free Virus Panel for Rapid Adventitious Virus Detection
This white paper describes the Blazar® CHO Animal Origin Free (AOF) panel for rapid adventitious virus detection, a targeted molecular method for broad virus screening.
Blazar®平台的应用
| Blazar®平台 | 说明 | 相关服务 | 模式 | 合规性水平 | 周转时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现状 | |||||
| Blazar® Rodent panel | 可持续替代传统的体内MAP/HAP/RAP试验。减少动物模型的使用。 | 细胞库建库、细胞系表征和生物样本库 | 生物制剂(单克隆抗体和重组蛋白) | GMP | 传统技术>35天,现在仅14天 |
| Blazar® CHO AOF panel | 设计用于替代体外 检测法进行CHO批次检验,可快速提供结果,并具有适当的检测广度(加上变体)和灵敏度 | 批次放行检验 | 生物制剂(单克隆抗体和重组蛋白) | GMP | 传统技术35天,现在仅12天 |
| 未来状态 | |||||
| Blazar® panel,搭配标靶NGS | 将下一代定向测序(NGS)的检测广度与PCR方法的速度和灵敏度相结合 | 细胞库、细胞系表征和生物样本库 批次放行检验 原料药、药物放行检测和稳定性测试 | 生物制剂(单克隆抗体和重组蛋白) 细胞和基因疗法 | GMP |
超越单一目标病毒检测的多重方法
A:简并引物能拓宽特异性
B:巢式PCR方法能提高灵敏度
C:毛细管电泳片段检测。在每个测试样本中添加内部阳性对照
Blazar®平台可用于实现新一代的生物加工策略 - 从工艺强化、互联加工到完全的持续生产 - 通过生产力的提高加快生物制造时间表。
通过用于快速分子检测的Blazar®平台加速推进生物制品项目并保持竞争优势。
通过下表进一步了解如何保持竞争优势及通过Blazar®平台加速推进生物制品项目。