牛血清白蛋白(BSA)封闭缓冲液
牛血清白蛋白(BSA)封闭缓冲液非常适合分别用于Western blot和ELISA实验中,以饱和膜和微孔板上的多余蛋白质结合位点。通常,1%-3%的BSA浓度足以满足大多数应用需求。要配制100 mL的1% BSA封闭缓冲液,请将1 g BSA溶解于100 mL TBST中。
无论您是准备单次实验所需的量,还是整个实验室所需的量,BSA封闭缓冲液配方计算器都能帮助您准确配制BSA封闭溶液。输入您所需的浓度和体积,点击“计算”按钮,表格中将自动显示各组分所需的用量。
BSA阻塞缓冲液配方计算器
| 1% in 100 mL Recipe | BSA: % at Desired Volume: mL |
| 1 g BSA (A5611) | g BSA |
| in 100 mL of 1X TBST | in mL of 1X TBST |
其他用于Western blot缓冲液和溶液的配方计算器
储备溶液
洗涤和封闭缓冲液
- 1X 三羟甲基氨基甲烷缓冲盐水(TBS)工作液
- 1X Tris 缓冲盐水,含 0.1% Tween® 20 表面活性剂 (TBST)
- 1X PBS(磷酸盐缓冲盐水)
- 1X 磷酸盐缓冲盐水,含 0.1% Tween® 20 表面活性剂 (PBST)
- 脱脂奶粉(NFDM)封闭缓冲液
剥离溶液
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。