校准、检验和验证
标准物质是具有一种或多种均匀和很好地确定了的特性的物质。它们在为了保证测量准确度而进行的方法校准、测量方法验证、测量不确定度评估或材料赋值中发挥重要作用。
它们是分析检验流程和更广泛质量保证计划的关键组成部分。标准物质在严格的要求下生产,所提供数据的认定和溯源性不同于其他实验室试剂。标准物质涵盖的内容广泛,包括了有证标准物质(CRM)和其他质量等级的标准物质和概念,如质检报告和方法溯源性。
推荐类别
对于一般测定和卡尔费休滴定等精确的滴度测定应用,有证标准物质可谓不可或缺。在对 pH 计、原子吸收光谱仪(AAS)、电感耦合等离子体光谱仪(ICP)、高效液相色谱仪(HPLC)、液相色谱仪(LC)、气相色谱仪(GC)和离子色谱仪( IC)等分析仪器进行精确校准时,它们同样举足轻重。
标准物质是分析检验流程和更广泛质量保证计划的关键组成部分。它们在严格的要求下生产,所提供数据的认定和溯源性不同于其他实验室试剂。从有证标准物质/有证参考物质(CRM)和其他标准物质质量等级到分析证书、计量溯源性以及其他概念,标准物质的概念范畴宽泛却又容易混淆。
标准物质根据质量等级分为5个主要类别,从国家计量和其他主要标准品到有证标准物质(CRM)、标准物质(RM)、分析标准品和研究级或研究化学品。认证和溯源性要求随质量等级的升高而增加。最高级别的标准化由各国政府提供,而CRM和RM的标准化则来自特定的ISO准则。ISO要求包括ISO 17034、ISO/IEC 17025和ISO指南31。
标准物质制造商的CRM或RM生产必须满足这些ISO要求。有证标准物质都必须提供分析证书,证书内容规范基于之前提及的ISO准则。最后两个级别的质量标准由独立制造商各自负责制定,无需依靠各国政府或CRM和RM特定的ISO认可。
国家计量机构标准品(包括NIST、JRC、NMI Australia)
药典标准品(包括USP、EP、BP、JP、IP)
- 权威机构发布
- 被视为提供最高水准的准确度和溯源性
有证标准物质(CRM)(ISO 17034, 17025)
- 被视为提供最高水准的准确度、不确定性、及到SI(国际单位制)单位的溯源性。
- 由有证标准物质生产者生产
标准物质(RM)(ISO 17034)
- 符合比CRM要求更低的ISO要求
- 由有证标准物质生产者生产
分析标准品(ISO 9001)
- 可提供分析证书
- 认证级别各不相同
试剂级/研究化学品
- 可能附带分析证书
- 并未经过鉴定是否可用作标准物质
图 2.标准物质层级——有哪些不同类别?
根据方法要求或产品可用性,标准物质有三种形式可供使用:粉末、溶液或基质。选择适合的标准物质对于实验室的检验十分重要,因为结果仅与标准一样准确。
按照检测目标选择标准物质
仪器检验和校准需建立和保持其溯源性。选定标准物质可帮助实验室完成这一点。在每日常规系统适用性应用中,可能比较重要的是确认实用和易于使用的标准物质,并且其还具有适合日常使用的可靠性和经济性。在方法验证中,使用高度准确和精密的标准物质对于表明实验室方法准确而精密十分重要。对于标识和筛选目的,标准物质的重要属性包括已验证的真实性和标识。在涉及定量、检测或稳定性评估的应用中,需要稳定和准确的标准物质。
| 检测类型 | 标准物质的应用 | 示例 | 标准物质的要求 | |
|---|---|---|---|---|
| 仪器检验/校准 | 确定系统性能 测量准确度 | 年度检验 常规天平校准 | 可追溯 | |
| 定期校准/系统适用性 | 按日/按周 系统/方法特异性 确定常规性能 | 使用前天平校准 LC-UV/MS、GC-FID等的系统性能检查 | 确认适合使用 | |
| 方法验证 | 准确度 精密度 特异性和干扰物 LOD/LOQ和线性 | 制药质控;环境检测 分析物标准品、干扰物、杂质 | 准确 可追溯 | |
| 鉴别 | 将未知与已知比较 | 制药、食品等中的入库原料 筛选测试 | 真实性 | |
| 含量 | 分析物定量 | 农药/毒素限量 制药质控:API含量 | 认定含量 可追溯 | |
| 稳定性评估 | 监测产品稳定性 | 制药质控 | 稳定、均匀 | |
| 内部质控 | 方法准确度 | 分析物的定期定量——制药/农药/诊断 | 认定含量 可追溯 |
专用标准物质的选择取决于多种因素,例如监管要求、可用性、检测应用类型、准确度水平和样品基质。
| 检测类型 | NMI标准品 | 药典标准品 | CRM | RM | 分析标准品 | 化学试剂 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仪器检验/校准 | ✓ | ✓ | ✓ | 溯源性和准确度 | |||
| 定期校准/系统适用性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 可能 | 检验标准(一级或二级) | |
| 方法验证 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 准确度、精密度、偏离 | ||
| 标识 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 真实性 |
| 含量 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 可能 | 检验标准 | |
| 稳定性评估 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 可能 | 检验标准 | |
| 内部质控 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 可能 | 检验标准 | |
| 监管/认证 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 检验标准 |
相关文章
- Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
- Reference materials, standards and certified reference materials are critical for analytical testing. We can help you to choose the ideal reference material for your application, whether you are using reference materials for calibration or quantitative analysis.
- The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
- NMR参考标准品可确保正常的仪器性能。本文总结了这类标准品的关键运行参数,如pw90、灵敏度、分辨率和线形。
- Introduction of 19F qNMR certified reference materials for complex molecule certification.
- 查看完整内容 (67)
相关实验方案
- AOCS and AOAC methods for determining the trans fatty acid composition of foods by gas chromatography require the use of a highly polar cyanosilicone capillary column to provide the best peak resolution attainable of the numerous geometric (cis & trans) and positional isomers.
- Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
- Aldehydes and ketones are ubiquitous air pollutants. Along with esters and ethers, they are major components of indoor air pollution and are therefore important for industrial hygiene applications.
- Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
- IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.
- 查看完整内容 (66)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.