反应设计与优化
化学反应设计和优化在有机合成研究中至关重要。通过改变反应参数(催化剂、pH 值、溶剂、温度或时间),可以实现某些产出(节约成本、纯度、选择性或产量)。在优化化学反应的过程中,对进行实验的合成工具的灵活性、精确性和可重复性提出了要求。
在设计化学反应时,重点是利用市场上可买到的起始材料建立通向目标分子的合成途径。
通常采用 "断开法",重点是构建关键的化学键。这一过程被分解成简单的步骤,从目标分子逆向而非从起始材料逆向进行。虽然许多化学家借助丰富的反应知识来制定这些合成路线,但现在也有许多软件工具,例如 SYNTHIA™ 等,可让用户根据搜索标准轻松分析已知分子和新分子的定制路径。
特色类别
在反应优化过程中,可以采用多种实验方法。在 "试错法 "或 "一次一个变量法 "中,除一个变量外,所有实验输入都保持不变,以记录一定的输出。进行一系列反应,直到确定一个最佳值。
多参数或 "实验设计 "方法是同时改变各因素,从最低值到最高值,从而更有效地找到最佳条件。不同的组合在同一组实验中执行。在低因子和高因子之间进行额外的实验,以确定内在的可变性。这些值可以用一个立方体来表示,以说明因子与响应之间的关系。
在找到合成目标分子的可行合成途径后,还需要投入无数的时间来优化每个化学反应,以使产品更好、更快或更高效。利用化学反应设计优化可以更快地实现科学突破。
Figure 1.Reaction Optimization Table
相关文章
- Molecular sieves selectively adsorb molecules, crucial for various industrial processes.
- Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.
- A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
- All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form.
- KitAlysis High-Throughput Screening Kits enable efficient identification and optimization of catalytic reaction conditions.
- 查看全部 (96)
相关协议
- 了解如何正确清洁实验室玻璃器皿,改善实验室技术并确保高质量结果。如果使用不洁净的玻璃器皿,最严谨的工作仍可能导致错误的结果。
- 乙炔化学一直以来都是分子科学的重要组成部分。其在有机合成、材料科学、生物有机化学一系列领域都具有极大的潜力,可用在多种应用中。部分实例包括烯二炔(DNA-裂解剂)、“点击化学”工具和嵌块。因此,这些特性引发了对高效合成炔烃的需求。
- 饱和N-杂环构建砌块或SnAP试剂对于方便合成中环饱和N-杂环(包括双环和螺旋环结构)越来越重要。SnAP试剂稳定且易得,可与广泛可用的芳香醛、杂芳族醛、脂肪族醛和乙醛醛偶联。
- A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
- KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.
- 查看全部 (11)
查找更多文章和协议
How Can We Help
如有任何问题,请提交客户支持请求
或与我们的客户服务团队沟通:
发送电子邮件[email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
额外支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。