Merck
主页新一代测序阳性对照siRNA
阳性对照siRNA
MISSION®阳性对照siRNA可作为所有基因沉默实验的理想互补选择。阳性对照是经过验证的已知siRNA,可实现高水平(> 70%)的敲低率。转染条件须采用阳性对照进行优化——如果不能产生预期的表型,则可能需要调整实验条件。
产品优势
  • 同类产品之中的佼佼者,基因沉默效果有保障
  • 敲低效率经验证≥75%
  • 使用Rosetta算法设计*
*独有的Rosetta Inpharmatics siRNA设计算法已通过与Merck的独家合作关系获得授权。Rosetta siRNA设计算法利用位点特异性打分矩阵(PSSM)及非常重要的siRNA种子区域知识,预测目标基因最具效率和特异性的siRNA序列。该算法的规则基于超过三年的基因沉默实验实证数据开发。
产品特性
  • 物种:人和大鼠
  • 规格:2 (10 nmol)、5 (25 nmol)和10 (50 nmol) OD
  • 纯化方法:脱盐或HPLC
  • 序列形式:具有 dTdT 突出端的 21mer 双链体
  • 修饰方法:无(仅采用天然RNA碱基)
  • 质检方法:100%质谱分析*
  • 形式:以管装干粉形式提供
*部分生产基地可能采用PAGE方法评估siRNA双链体
可用阳性对照siRNA
基因物种 
GAPDH人和大鼠立即定购
MAPK1人和大鼠立即定购
KIF11立即定购
LMNA人和大鼠立即定购
PPIB人和大鼠立即定购
TP53人和大鼠立即定购
如果需要其他帮助,请通过[email protected]咨询我们的技术服务组。
MISSION是德国达姆施达特默克集团及/或其附属公司的商标。标签许可证
抱歉,发生了意外错误
Response not successful: Received status code 500