环境监测和无菌工艺模拟
患者的安全至关重要,因此制药产品的生产都受到严格控制。微生物监测在符合 GMP 法规方面发挥着至关重要的作用,它表明生产过程,尤其是无菌生产过程,得到了良好的管理。
了解我们在无菌制药过程中用于微生物监测的符合 GMP 法规的全面解决方案,其中包括表面、人员和空气监测。
此外,我们还为培养基填充和无菌工艺模拟提供颗粒培养基和即用型培养基,支持经典的环境监测。
产品
微生物空气采样器
我们的空气采样器基于不同的原理,可根据您的环境监测需求进行技术选择。我们提供专为爆炸危险区域、洁净室和隔离器以及压缩气体监测而设计的产品。
- 新型MAS-100 Sirius®便携式微生物空气采样器增强了高级洁净室的主动空气监测功能,使其比以往更加可靠和方便。这款空气采样器专为数字化环境而设计,支持数据完整性和完全可追溯性,以确保合规性。
- MAS-100VF®主动式空气采样器专为受控环境而设计。MAS-100 Atmos®压缩气体采样器简单、安全,符合 21 CFR 第 11 部分的要求,可轻松自动检测气体中的微生物污染。
- ICR 和 ICRplus 沉降板的特点是 90 毫米板的填充量高达 30 毫升。这些沉降板经过伽马射线辐照并采用三层袋装,非常适合使用 MAS-100® 空气采样器进行主动空气监测,以及在隔离器和洁净室中进行被动微生物空气采样。
表面和人员监测
我们为隔离器和关键洁净室中的环境监测量身定制了多种板材,包括带 TSA + LTHTh 的非锁定 ICR 和锁定 ICRplus 接触板。
- ICR 接触板设计用于最大限度地降低污染风险,因为它们是在洁净室中生产的。
- ICR拭子设计用于在隔离器和洁净室的干燥表面上进行缺席存在测试,这些表面和人员监测很难接触到。主要功能包括:
隔离器和 RABS 解决方案
隔离器和 RABS 设计用于在受控生产过程中消除人体接触。
- 该MAS-100 Iso MH®微生物空气采样器专为在隔离器中实现最高的采集效率和安全性而设计。对于 A 级区域中的单个采样点,我们提供MAS-100 Iso NT® 空气采样器。
- IsoBag® 快速转移解决方案可将培养基安全快速地转移到隔离器和关键区域。IsoBag® 解决方案通过提供可立即使用的伽马辐照接触板或沉降板,加快了无菌生产隔离器中的环境监测。
用于无菌工艺模拟的培养基
我们的辐照、三重包装颗粒培养基或即用型培养基 减轻了在培养基填充试验期间对验证工艺的影响的担忧。
- 经过精心配制的颗粒培养基使制药商能够以最小的风险进行高效的培养基填充试验。
- 即用型培养基,如胰蛋白酶大豆肉汤 (TSB) 和植物胨肉汤 (VPB),经过高压灭菌和两步预过滤过程,确保其质量。
相关资源
- Article: Ensuring Data Integrity in Environmental Monitoring
Learn why data integrity is crucial for environmental monitoring.
- Article: A Guide to Buying the Right Microbial Air Sampler
Compare features and selection criteria to consider when you choose an air sampler.
- Brochure: MAS-100® Air Samplers
Convenient monitoring of compressed gas: with its various operation modes, the MAS-100 Atmos® instrument can adapt to different workflows.
- Data Sheet: Our Services Portfolio Supporting the MAS-100® Family
Discover our services portfolio supporting the MAS-100® family for active air monitoring.
- A solution for safe transfer of materials
Ease safe material transfer into controlled areas, such as cleanrooms and isolators.
- Aseptic Process Simulation in the Pharmaceutical Industry
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.
- Study: Environmental Sample Pre Storage on Counting Results
This study reviews data to demonstrate if pre-storage has any impact on the recovery rates and growth promotion of selected microorganisms.
- Settle Plates for Active and Passive Air Monitoring
High quality settle plates, including irradiated ICR and ICRplus plates and specifically designed for air monitoring in critical areas.
- Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring
Ready-to-use plates and swabs for environmental monitoring in critical and less critical areas.
- Study: Detection of Low Bacterial Contamination from Neoprene® Gloves
This article shows the suitability of ICR swabs to detect low numbers of different bacterial test strains from Neoprene® gloves.
- Brochure: Environmental Monitoring Solutions for Pharmaceutical Industry
GMP compliant solutions for process monitoring in pharmaceutical manufacturing.
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。