Merck
C19201
Chloroacetaldehyde diethyl acetal
99%
Synonym(s):
2-Chloro-1,1-diethoxyethane, Chloroacetal
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
ClCH2CH(OC2H5)2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
152.62
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-695-4
Beilstein/REAXYS Number:
969254
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
vapor pressure
<0.02 atm ( 20 °C)
Quality Level
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
401 °F
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
density
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(CCl)OCC
InChI
1S/C6H13ClO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
OVXJWSYBABKZMD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
84.2 °F
flash_point_c
29 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
J C Kandala et al.
Biochemical and biophysical research communications, 167(2), 457-463 (1990-03-16)
The effect of 2-chloroacetaldehyde, CAA, a metabolite of vinyl chloride and 2-chloroacetal, CAC, an ethyl diester of chloroacetaldehyde, on DNA synthesis in animal cells has been investigated. Both compounds drastically inhibited DNA synthesis at 10 to 20 microM. The inhibitory