Merck
ข้ามไปที่
C1909
Citric acid monohydrate
ACS reagent grade, ≥99.0%, powder
Synonym(s):
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาดแพ็กSKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
210.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-069-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Grade:
ACS reagent
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
ชื่อสินค้า
Citric acid monohydrate, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Level
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test, ≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.02%
pH
(1.8 at 50 g/l at 20 °C)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
solubility
H2O: soluble 54 % (w/w) at 10 °C (Citric acid in water), H2O: 59.2 % (w/w) at 20 °C (Citric acid in water), H2O: 84.0 % (w/w) at 100 °C (Citric acid in water)
กำลังหาสินค้าที่คล้ายกันอยู่หรือไม่ เข้าไปที่ คู่มือเปรียบเทียบสินค้า
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
3311427102C0706
Citric acid monohydrate ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
C1909
Citric acid monohydrate
Citric acid monohydrate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.5-102%
Sigma-Aldrich
33114
Citric acid monohydrate
Citric acid monohydrate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance), grit
Sigma-Aldrich
27102
Citric acid monohydrate
Citric acid monohydrate BioXtra, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
C0706
Citric acid monohydrate
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
-
assay
≥99.0%
assay
99.5-100.5% (calc. on anhydrous substance), 99.5-102%
assay
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
grit
form
powder
solubility
H2O: soluble 54 % (w/w) at 10 °C (Citric acid in water), H2O: 84.0 % (w/w) at 100 °C (Citric acid in water), H2O: 59.2 % (w/w) at 20 °C (Citric acid in water)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.05%), sulfate (SO42-): ≤0.002%, chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, oxalate (C2O42-): ≤100 ppm, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
General description
Citric acid monohydrate is an organic acid. Its molar enthalpy of solution in water has been reported to be ΔsolHm (298.15K, m = 0.0203molkg-1) = (29061±123)Jmol-1. It can be produced by crystallization from mother liquor of citric acid solution at 20-25°C during citric acid synthesis. An investigation of its crystal growth kinetics indicates that growth is linearly dependent on size.
Citric acid monohydrate is an organic weak acid used as a natural preservative in food and beverage products.
Application
Citric acid monohydrate was used in the preparation of citric acid solution employed in the acetone method of 68Ga pre-purification and radiolabeling technique.[1]
It may be used:
  • As release-modifying agent to improve the release of diltiazem hydrochloride from melt extruded Eudragit RS PO tablets.[2]
  • To prepare citrate buffer for use in the preparation of platelets for intravital microscopy.[3]
  • To prepare Tris-citrate buffer employed for the electrophoresis of bacterial enzymes.[4]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
345.0 °F - closed cup
flash_point_c
173.9 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Eco-friendly rice husk pre-treatment for preparing biogenic silica: Gluconic acid and citric acid comparative study
Setiawan WK and Chiang KY
Chemosphere, 179, 130541-130541 (2021)
Size dependency of citric acid monohydrate growth kinetics.
Bravi M and Mazzarotta B.
Chemical Engineering Journal, 70(3), 203-207 (1998)
Michael K Schultz et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 76, 46-54 (2012-10-03)
A new NaCl based method for preparation of gallium-68 labeled radiopharmaceuticals has been adapted for use with an automated gallium-68 generator system. The method was evaluated based on 56 preparations of [(68)Ga]DOTATOC and compared to a similar acetone-based approach. Advantages
Methods of multilocus enzyme electrophoresis for bacterial population genetics and systematics.
R K Selander et al.
Applied and environmental microbiology, 51(5), 873-884 (1986-05-01)
Sandra U Schilling et al.
International journal of pharmaceutics, 361(1-2), 158-168 (2008-06-28)
Incomplete drug release and particle size-dependent dissolution performance can compromise the quality of controlled release matrix systems. The objective of the current study was to investigate the ability of citric acid monohydrate (CA MH) to enhance the release of diltiazem
บทความ
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. I need to prepare 100 ml of 1 molar citric acid solution. How do I prepare this and which product do I need to buy?
    1 answer
    1. The volume of 100 mL is equivalent to 0.1 Liters. And 1 molar (1 mole per liter) times 0.1 liters equals 0.1 moles. The molecular weight for Citric Acid Monohydrate is 210.14 grams per mole. And 0.1 moles times 210.14 grams per mole equals 21.0 grams. So to prepare the solution, dissolve 21.0 grams of citric acid monohydrate in about 75 mL of pure water, then bring the final volume to 100 mL. Citric Acid Monohydrate is very soluble in water.
      As far as which product to buy, many grades of citric acid and citric acid monohydrate are listed. Please contact your local Technical Service group and describe your intended application so that they can help you choose the appropriate grade.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค