Merck
ข้ามไปที่
10065
α-Amylase from Aspergillus oryzae
powder, ~30 U/mg
Synonym(s):
1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-588-1
NACRES:
NA.54
MDL number:
หมายเลข EC:
Specific activity:
~30 U/mg
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
powder
Quality Segment
specific activity
~30 U/mg
mol wt
Mr ~51000
storage temp.
2-8°C
General description
Microbial amylases are exoenzymes and are used in several industrial applications, such as production of bread, maltose syrups, and fermentation of soya sauce, miso etc. α-Amylase isolated from Aspergillus oryzae has been found to have molecular weights of 51kDa (sedimentation and diffusion) and 49kDa (gel filtration).
Application
α-Amylase has been used:
  • as a control enzyme in agar plate-based and carboxymethylcellulose-based clearing assays to screen cellulase activity
  • for the hydrolysis of starch to explore the the role of wheat starch in frozen dough
  • to inhibit Staphylococcus aureus biofilms
Biochem/physiol Actions
Aspergillus oryzae α-amylase (Ao α-amylase) enzyme catalyzes the hydrolysis of the α-1,4 glycosidic bonds in soluble starches and related subsrates. These substrates are broken down to release short oligosaccharides and α-limit dextrins.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol maltose per minute at pH 6.0 and 25°C (starch acc. to Zulkowsky, Cat. No. 85642, as substrate).
For the determination of fats in food; Application in (selective) hydrolysis/condensation of glycosidic bonds.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
A9857A822086250
description
powder, ~30 U/mg
description
≥150 units/mg protein (biuret)
description
aqueous solution, ≥800 FAU/g
description
powder, ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
specific activity
~30 U/mg
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥800 FAU/g
specific activity
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
form
powder
form
powder
form
aqueous solution
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
Mr ~51000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ α-Amylase from Aspergillus oryzae
สัญลักษณ์รูปภาพ
Health hazardExclamation mark
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
  1. What strain type of A. oryzae is this a-amylase produced from? Could you please indicate the Accession number from the NCBI?
    1 answer
    1. The specific strain and NCBI Accession number are not available.
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters