Merck
ข้ามไปที่
86250
α-Amylase from Aspergillus oryzae
powder, ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
คุณสมบัติด้านความยั่งยืน
Synonym(s):
Taka-Amylase A, Taka-Diastase from Aspergillus oryzae, 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-588-1
NACRES:
NA.54
MDL number:
หมายเลข EC:
Specific activity:
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
Biological source:
Aspergillus sp. (A. oryzae)
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
Quality Segment
form
powder
specific activity
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in starch hydrolysis research. For more information see the article in biofiles.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol maltose per minute at pH 6.0 and 25 °C (starch acc. to Zulkowsky, Cat. No. 85642, as substrate).
Molecular weight; Product distribution in the hydrolysis of amylose; Application in (selective) hydrolysis/condensation of glycosidic bonds; Suitable for use in thiamine determination.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
A9857A822086247
description
powder, ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
description
≥150 units/mg protein (biuret)
description
aqueous solution, ≥800 FAU/g
description
powder, slightly beige, ~100 U/mg
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
biological source
-
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
specific activity
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥800 FAU/g
specific activity
~100 U/mg
form
powder
form
powder
form
aqueous solution
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ α-Amylase from Aspergillus oryzae
สัญลักษณ์รูปภาพ
Health hazardExclamation mark
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
  1. Can you kindly indicate the optimum pH and temperature for this enzyme?
    1 answer
    1. As indicated above under ‘Unit Definition’ the enzyme’s activity is tested at pH 6.0 and 25 °C (starch acc. to Zulkowsky, Cat. No. 85642, as substrate).
      Optimal pH, pH and temperature stability of the enzyme, as well as effects of chemicals on its activity are addressed in the article below:
      Production of Amylase in Liquid Culture by a Strain of Aspergillus oryzae
      Kundu, A.K. and Das S.
      Applied Microbiology, 19(4), 598-603 (1970)
      Optimal pH and temperature ranges can also be found in the Brenda database:
      https://www.brenda-enzymes.org/enzyme.php?ecno=3.2.1.1
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters