Merck
ข้ามไปที่
A9857
α-Amylase from Aspergillus oryzae
≥150 units/mg protein (biuret)
คุณสมบัติด้านความยั่งยืน
Synonym(s):
1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-588-1
NACRES:
NA.54
MDL number:
หมายเลข EC:
Specific activity:
≥150 units/mg protein (biuret)
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
powder
Quality Segment
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
storage temp.
−20°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in starch ethanol research. For more information see the article in biofiles.
Application
α-Amylase is used to hydrolyze α bonds of α-linked polysaccharides, such as starch and glycogen. α-Amylase has been used in various plant studies, such as metabolism studies in Arabidopsis . Amylases from Aspergillus oryzae are commonly used as baking additives to prevent staling in the baking industry, clarify haze from fruit juices and alcoholic beverages, and to produce glucose and maltose syrup products .
Biochem/physiol Actions
α-Amylase hydrolyzes the α-(1,4) glucan linkages in polysaccharides of three or more α-(1,4) linked D-glucose units. Natural substrates such as starch and glycogen are broken down into glucose and maltose. The International Union of Immunological Societies (IUIS) has classified α-amylase from Aspergillus oryzae (Asp o II) as an occupational allergen that can cause respiratory symptoms .
Physical form
powder
Analysis Note
Crude
Other Notes
One unit will liberate 1.0mg of maltose from starch in 3 min at pH 6.9 at 20 °C.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
A82208625010065
description
≥150 units/mg protein (biuret)
description
aqueous solution, ≥800 FAU/g
description
powder, ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
description
powder, ~30 U/mg
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥800 FAU/g
specific activity
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
specific activity
~30 U/mg
form
powder
form
aqueous solution
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
-
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ α-Amylase from Aspergillus oryzae
สัญลักษณ์รูปภาพ
Health hazardExclamation mark
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
  1. Please specify quantity for 250KU product no A9857
    1 answer
    1. This product is sold by activity. The minimum activity specification for this material is 150 units per milligram. The weight of this product can be determined using the activity value reported on the lot-specific Certificate of Analysis(COA). For example, the sample COA has an activity value of 280 units/mg. The amount of powder in the 250,000-unit package will be 892.85mg.
      Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a9857#product-documentation
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters