Merck
ข้ามไปที่
86247
Taka-Diastase from Aspergillus oryzae
powder, slightly beige, ~100 U/mg
Synonym(s):
α-Amylase from Aspergillus oryzae, Taka-Amylase A, 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-588-1
MDL number:
หมายเลข EC:
Specific activity:
~100 U/mg
Biological source:
Aspergillus sp. (A. oryzae)
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
Quality Segment
form
powder
specific activity
~100 U/mg
color
slightly beige
storage temp.
2-8°C
Application
Taka-Diastase from Aspergillus oryzae has been used in thiamin extraction and conventional vitamin assay.
Other Notes
One unit corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol maltose per minute at pH 6.0 and 25 °C (starch according to Zulkowsky, Cat. No. 85642, as substrate).
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
0996286250A9857
description
powder, slightly beige, ~100 U/mg
description
powder, white, amylase ≥3500 U/g
description
powder, ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
description
≥150 units/mg protein (biuret)
specific activity
~100 U/mg
specific activity
-
specific activity
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
biological source
-
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
slightly beige
color
white
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
สัญลักษณ์รูปภาพ
Health hazardExclamation mark
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters