Merck
ข้ามไปที่
D4010
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate
≥96% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonym(s):
2′-deoxy-, 5′-triphosphate sodium salt, Guanosine, dGTP sodium salt hydrate
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C10H16N5O13P3 · xNa+ · yH2O
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
507.18 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥96% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
ชื่อสินค้า
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate, ≥96% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate has been used:
  • as a component in a polymerase chain reaction (PCR) mixture for PCR product formation using AM-toxin primers
  • as an internal standard to improve the analytical performance of capillary electrophoresis (CE) analysis for the evaluation of the cleanup process
  • as a putative substrate in in vitro enzyme activity assay to incubate with nudix hydrolase 15 (NUDT15) protein for the evaluation of putative NUDT15 inhibitors
Biochem/physiol Actions
Deoxyguanosine 5′-triphosphate (dGTP), a purine deoxynucleotide, is a substrate of DNA polymerase(s) and reverse transcriptases. dGTP is useful to study the distribution, specificity, and kinetics of various nucleoside-triphosphatases (NTPase) and ribonucleotide reductases.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
D7170D5038D8783
description
≥96% (HPLC)
description
10 mM in H2O
description
100 mM (pH 7)
description
10 mM in H2O
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
rabbit muscle, Porcine muscle
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters